Learn More
Masterflex™ Tubo da laboratorio Tygon™ R-3603
Codice prodotto. 15119222
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.8 mm
1.6 mm
2.4 mm
4.8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
2.4 mm
4.8 mm
5.6 mm
8 mm
Dimensione della confezione:
15m
Pezzo
Codice prodotto. 15119222
Marca: Masterflex™ 0640772
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Formulated for resistance to flex fatigue and abrasion and is less permeable than rubber tubing. Tygon™ R-3603 Lab Tubing handles virtually all inorganic chemicals found in the lab.
  • Bio-based formulation delivers excellent performance
  • Lot-to-lot consistency for reproducible results
  • Non-toxic and non-contaminating
  • Smooth, polished inner wall
  • Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
  • Contains no BPA or phthalates
  • Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
Typical Applications
  • Laboratorio in generale
  • &
  • Prodotti biofarmaceutici
  • Analytical instruments
  • Pompe peristaltiche e per vuoto
  • Ideal for condensers, incubators, desiccators, gas lines and drain line
Specifica
Certificazione/Conformità FDA compliant; meets USP Class VI and NSF 51 requirements, USP Class VI, NSF 51
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Diametro (sistema imperiale) interno 0.06 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale Plastica
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.19 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 4.8 mm
Overall Length (English) 49.2 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema imperiale) 0.06 in.
Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni generiche in laboratorio, alimenti e bevande, biofarmaceutica, strumenti analitici
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Sterilità Sterili
Colore Trasparente
Durezza Shore A, 15 sec 56
Flexibility Flessibile
Pressione massima 69 psi
Livello di vuoto °
Max. Operating Temperature (Metric) °
Product Type Tubing