Learn More
Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stop Tubing
Codice prodotto. 15727958
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
0.13mm I.D., 1.95mm O.D.
0.25mm I.D., 2.07mm O.D.
0.44mm I.D., 2.26mm O.D.
0.51mm I.D., 2.33mm O.D.
0.57mm I.D., 2.39mm O.D.
0.64mm I.D., 2.46mm O.D.
0.95mm I.D., 2.67mm O.D.
1.09mm I.D., 2.81mm O.D.
2.29mm I.D., 4.01mm O.D.
2.54mm I.D., 4.26mm O.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 15727958
Marca: Ismatec™ SC0058T
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Inexpensive, all around 3-stop tubing for general laboratory applications. Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
  • Transparent.
  • Resistant to almost all inorganic chemicals.
  • Tasteless.
  • Smooth polished inner wall.
  • Low gas permeability.
  • Non-aging and non-oxidizing.
  • High dielectric constant.
  • Potential leaching of plasticizers.
  • Applications
    • Acids: Good
    • Alkaline solutions: Good
    • Solvents: Not recommended
    • Pressure: Fair
    • Vacuum: Good
    • Viscous media: Excellent
    • Sterile media: Limited
  • Complies with: FDA 21 CFR175.300
  • Sterilization
    • Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15psi) and 121°C; tubing will appear milky.
    • Gas sterilization with ethylene oxide.
    • Not recommended for sterilization with radiation.
Specifica
Certificazione/Conformità FDA 21 CFR175.300
Descrizione Color-code: White-Black
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Tygon
Overall Length (Metric) 40 cm
Spessore (sistema metrico) 0.86 mm
Da utilizzare con (applicazione) General laboratory applications, 3-stop tubing for MS/CA cassettes
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 12 Pcs./Pk.
Dimensioni dei tubi 0.95mm I.D., 2.67mm O.D.
Permeabilità del gas CO2 360, O2 80, N2 40
Limiti Potential leaching of plasticizers.
Colore Trasparente
Livello di vuoto Good
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type 3-stop Tubing