Learn More
Heidolph™ Tygon (Standard) Tubing
Codice prodotto. 10085751 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.8 mm
1.7 mm
3.1 mm
7.9 mm
Dimensione della confezione:
1m
Pezzo
Codice prodotto. 10085751
Marca: Heidolph™ 5256300000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for standard applications. Heidolph™ Tygon™ Standard Tubing is durable and resistant.
  • Non-toxic.
  • Non-oxidizing.
  • Good resistance to acids, bases and inorganic media.
  • Very low gas permeability.
  • Good performance life.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale Thermoplastic
Diametro (sistema metrico) esterno 4 mm
Spessore (sistema imperiale) 1.6 mil
Da utilizzare con Single Channel Pumps
Quantità confezione 1 Ea.
Sterilità Non-sterile
Altezza (sistema metrico) 8.8 m Water
Pressione massima 0.7/1.7 bar
Product Type Tubing