Learn More
Heidolph™ Tygon (Standard) Tubing
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.8 mm
1.7 mm
3.1 mm
7.9 mm
Dimensione della confezione:
1m
Pezzo
Descrizione
- Non-toxic.
- Non-oxidizing.
- Good resistance to acids, bases and inorganic media.
- Very low gas permeability.
- Good performance life.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.8 mm |
| Materiale | Thermoplastic |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4 mm |
| Spessore (sistema imperiale) | 1.6 mil |
| Da utilizzare con | Single Channel Pumps |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Altezza (sistema metrico) | 8.8 m Water |
| Pressione massima | 0.7/1.7 bar |
| Vedi altri risultati |