Learn More
Sartorius Tygon Tubing for Vivaflow™ Models
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
15
16
Product Type:
Pump Tubing
Tubing
Da utilizzare con:
Vivaflow™ 200
Vivaflow™ 50 and 200
Dimensione della confezione:
3m
Descrizione
Includes
Include Luer fittings
- Length: 3m (9.8 ft.)
- 14-558-324: 4.8 x 2.6mm
- 14-558-325: 3.2 x 1.6mm
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.13 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3.2 mm |
| Materiale | PVC |
| Overall Length (English) | 9.8 ft. |
| Overall Length (Metric) | 300 cm |
| Da utilizzare con | Vivaflow™ 50 and 200 |
| Dimensioni dei tubi | 16 |
| Include | Luer fittings |
| Colore | Transparent |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido