Learn More
Sartorius Tygon Tubing for Vivaflow™ Models
Codice prodotto. p-4234538 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
15
16
Product Type:
Pump Tubing
Tubing
Da utilizzare con:
Vivaflow™ 200
Vivaflow™ 50 and 200
Dimensione della confezione:
3m
Codice prodotto. 11793613
Marca: Sartorius VFA004
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Include Luer fittings
For Vivaflow 50, 200
  • Length: 3m (9.8 ft.)
  • 14-558-324: 4.8 x 2.6mm
  • 14-558-325: 3.2 x 1.6mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema imperiale) interno 0.13 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3.2 mm
Materiale PVC
Overall Length (English) 9.8 ft.
Overall Length (Metric) 300 cm
Da utilizzare con Vivaflow™ 50 and 200
Dimensioni dei tubi 16
Include Luer fittings
Colore Transparent
Product Type Pump Tubing