Learn More
Dostmann Electronic™ Type K Thermo Couple Immersion
Marca: Dostmann Electronic™ 6010-1006
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Order Info
LengthMetric
Specifica
Thermocouple Immersion | |
Class 1 | |
300 mm |
PVC | |
-200°C to +1100°C |