Learn More
Tyramine, 97%
Codice prodotto. 10581191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10581191
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 140610050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 51-67-2 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-67-2
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Numero MDL MFCD00008193
InChI Key DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
PubChem CID 5610
ChEBI CHEBI:15760
IUPAC Name 4-(2-aminoethyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)O
Tekniske data
Materiale o nome chimico Tyramine
Nota nome 97%
Punto di fusione 158.0°C to 163.0°C
Colore Brown to Yellow
Punti di ebollizione 175.0°C to 181.0°C (8.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H4CH2CH2NH2
Quantità 5 g
Beilstein 13, 625
Indice di Merck 15, 10016
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/95mL (15°C). Other solubilities: 1g/10mL boiling alcohol, sparingly soluble in benzene and xylene, soluble in ethanol
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tyramine
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Faresætning
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.