Learn More
Thermo Scientific™ Tyrphostin AG-213, 97%
Codice prodotto. 15458709
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 15458709
Marca: Thermo Scientific™ J67345.#0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 mg
Descrizione Orange
Content And Storage Ambient temperatures
Saggio 97%
CAS 122520-86-9
Formula molecolare C10H8N2O2S
Peso formulazione 220.25g/mol
Sinonimo RG-50864; Tyrphostin 47
Forma Solid