Learn More
Fisherbrand™ Tyvek™ 200 Tuta con cappuccio
Codice prodotto. 16396515 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16396515 S Pezzo
16306525 M Pezzo
16316525 L Pezzo
16326525 XL Pezzo
16336525 2XL Pezzo
16346525 3XL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16396515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.95€
    4.28€ / pezzi 1
    Risparmia 2.67€
    38% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fisherbrand Tyvek™ Cat III Hooded Coveralls made from a soft polyethylene nonwoven fabric, offering a great balance of protection and comfort. Providing adequate Type 5 and 6 barrier protection, they remain both air and moisture vapour permeable.
  • Offers more protection than equivalent SMS garments
  • More robust than microporous films
  • Robust yet lightweight (less than 180 g/garment)
  • Elasticated face, wrists, waist and ankles
  • Antistatic treatment on the outside
  • Stitched external seams in yellow for visual identification and differentiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio
Size S
Materiale Polietileni
Colore Bianco
Stile vita Elastico
Stile della caviglia Elastico
Stile polso Elastico
Stile collo Con cappuccio
Tipo di cappa 2 pezzi
Tipo di chiusura Zip
Tipo di giuntura Cucito
Classe di protezione Cat III, Tipo 5/6
Certificazione/Conformità (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1
Misura petto (sistema metrico) Da 84 a 92 cm