Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Boot Cover with Antislip
Codice prodotto. 17602955 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
:
Model: POBA Overboot
Codice prodotto. 17602955
Marca: DuPont™ TYPOBASWH00
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Knee-length overboot offerring enhanced protection when exposed to hazardous substance.
  • Elasticated top and fixation ties
  • Provides an ideal balance of protection, durability and comfort
  • Silicon non-added
  • Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size One Size
Materiale Polyethylene
Colore White
Tipo di suola Slip-resistant
Modello POBA Overboot
Tipo di giuntura Stitched
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical Handling, Chemical Protection, Lead and Asbestos Abatement/Remediation, General Maintenance/Operations, Spray Painting and General Clean-up, Amongst Many Others.
Certifications/Compliance (Europe) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-1