Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 HV
Codice prodotto. 15845003 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Misura petto (sistema metrico):
100 to 108 cm
108 to 116 cm
116 to 124 cm
124 to 132 cm
84 to 92 cm
92 to 100 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Gli indumenti non proteggono dalle radiazioni ionizzanti. Gli indumenti e/o tessuti non sono ignifughi e non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili.
Codice prodotto. 15845003
Marca: DuPont™ D15522183
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli indumenti non proteggono dalle radiazioni ionizzanti. Gli indumenti e/o tessuti non sono ignifughi e non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili.
I capi e gli accessori in Tyvek™ @@@500@@@ HV ad uso limitato sono realizzati in polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità. Il colore arancione fluorescente brillante combinato con le bande riflettenti grigio argento li rende estremamente visibili sia durante il giorno che di notte.
  • DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Tuta con colletto disponibile in arancione fluorescente con bande riflettenti grigio argento che garantiscono visibilità giorno e notte. Robuste ma leggere. Collo alla coreana, polsi e caviglie con elastico oltre a elastico incollato in vita. Ampia area del cavallo per la massima libertà di movimento. Cursore zip grande e facile da afferrare.
    Gli indumenti in Tyvek™ 500 HV sono realizzati principalmente in polietilene con tecnologia flash spun e offrono un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità. Grazie alla struttura in tessuto non tessuto sono permeabili ad aria e vapore acqueo, ma impermeabili a liquidi e aerosol a base d'acqua. Offrono un'eccellente barriera per particolati e fibre sottili, sono a bassissimo rilascio di fibre e trattati in modo antistatico all'interno. Il colore arancione fluorescente brillante combinato con le bande riflettenti grigio argento le rende estremamente visibili sia durante il giorno che di notte (quando esposte a una sorgente luminosa).
    Le applicazioni per gli indumenti in Tyvek™ 500 HV includono: gestione di ferrovie, strade, miniere, trattamento dei rifiuti, metropolitane, porti, aeroporti e costruzioni.
  •  
  • Certificazione in base alle normative commerciali (UE) 2016/425
  • Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 5-B e 6-B
  • EN 14126 (barriera contro gli agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione da contaminazione radioattiva), EN ISO 20471 (abbigliamento ad alta visibilità, classe 3), RIS-3279-TOM Issue 1
  • Trattamento antistatico (EN 1149-5) - all'interno
  • Cuciture esterne ribattute
  • Perdite interne molto ridotte grazie al design ottimizzato
  • Zip con blocco automatico e con patta per maggiore protezione in Tyvek™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Abbigliamento di protezione chimica
Size X-Large
Sesso unisessuale
Materiale Tyvek
Colore Arancione, Riflettente
Monouso
Ankle Style  Elastico
Stile polso  Elastico
Stile collo Tuta da lavoro munita di collo
Tipo di chiusura Parte anteriore
Tipo di giuntura Cucito
Sterilità Non Sterile
Classe di protezione Categoria III, Tipo 5-B e 6-BEN 14126 (barriera contro agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione contro contaminazione radioattiva), EN ISO 20471 (Indumenti ad alta visibilità, Classe 3), RIS-3279-TOM Issue 1
Resistenza Chimica, Liquido, Particolato, Antistatico, Abrasione
Certificazione/Conformità Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425, Abbigliamento di protezione chimica, Categoria III, Tipo 5-B e 6-B, EN 14126 (barriera contro agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione contro contaminazione radioattiva), EN ISO 20471 (Indumenti ad alta visibilità, Classe 3), RIS-3279-TOM Issue 1
N. di tasche None
Misura petto (sistema imperiale) 43-46 pollici
Misura petto (sistema metrico) 108 to 116 cm
Da utilizzare con (applicazione)  ferrovie, cantieri stradali, miniere, gestione dei rifiuti, metropolitane, porti, aeroporti ed edilizia.
Altezza (sistema metrico) 180 to 188 cm
Peso (sistema imperiale) 46 g/m2