Learn More
DuPont™ Tyvek™ 800 J
Codice prodotto. 15874993 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
S
M
L
XL
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15874993 L pezzi 25
15854993 S pezzi 25
15864993 M pezzi 25
15884993 XL pezzi 25
15894993 2 X-Large pezzi 25
15805003 3 X-Large pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Gli indumenti non proteggono dalle radiazioni ionizzanti. Gli indumenti e/o tessuti non sono ignifughi e non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili.
Codice prodotto. 15874993 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D15441676
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.50€
    340.72€ / pezzi 25
    Risparmia 52.78€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Gli indumenti non proteggono dalle radiazioni ionizzanti. Gli indumenti e/o tessuti non sono ignifughi e non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme vive, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili.
Le tute in Tyvek™ @@@800@@@ J sfruttano una specifica 'tecnologia impermeabile' per ottenere una barriera efficace contro molte sostanze chimiche inorganiche a base acquosa a bassa concentrazione (anche a pressione) e particolati pericolosi di piccole dimensioni, nonché la repellenza agli oli.
  • Gli indumenti in Tyvek™ 800J combinano resistenza a sostanze chimiche inorganiche a bassa concentrazione e a base acquosa (anche a pressione) con la resistenza e la durata del Tyvek™, grazie all'innovativa tecnologia del tessuto e al design migliorato degli indumenti. Sviluppate in base ai nostri standard più elevati, le tute in Tyvek™ 800J sono morbide, comode e leggere senza compromettere il livello di durata. Sono ora disponibili con cuciture ribattute e rivestite con nastro che offrono le prestazioni degli indumenti di Tipo 3/4/5/6, testati in base agli standard contro liquidi pressurizzati, aerosol liquidi pesanti e particolati solidi aerei. Le tute offrono una barriera efficace contro molte sostanze chimiche inorganiche a base di acqua a bassa concentrazione e particolati (fino a 1.0 micron di dimensione), nonché repellenza agli oli. Le tute in Tyvek™ 800J sono adatte per applicazioni quali pulizia industriale, confezionamento e ridistribuzione di sostanze chimiche, trattamento e smaltimento dei rifiuti e bonifica ambientale. Le tute in Tyvek™ 800J Tipo 3/4/5/6 offrono i seguenti vantaggi in termini di sicurezza e comfort:
    • Indumenti protettivi contro sostanze chimiche, Categoria III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B
    • Protezione contro agenti infettivi (EN 14126), inclusa la resistenza alla penetrazione di sangue e fluidi corporei mediante sangue sintetico (ISO 16603) e la resistenza alla penetrazione di patogeni del sangue mediante il batteriofago Phi-X174 (ISO 16604)
    • EN 1073-2 (protezione dalla contaminazione radioattiva)
    • Tessuto e cuciture offrono una barriera contro la permeazione chimica di sostanze chimiche inorganiche a bassa concentrazione a base acquosa
    • Le cuciture ribattute con nastro di rivestimento offrono protezione e resistenza
    • La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della tuta alla maschera
    • Volto, polsini e caviglie elasticizzati, oltre a elastico incollato in vita
    • Anelli per il pollice elastici per mantenere le maniche in posizione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size L
Sesso unisessuale
Materiale Tyvek
Colore bianca
Monouso Sì
Stile vita Con elastico incollato
Stile della caviglia  Elastico
Stile polso Anelli per il pollice, Elastico
Stile collo Con cappuccio
Tipo di cappa  Elastico
Tipo di chiusura Parte anteriore
Tipo di giuntura cucita, Con rubinetto
Classe di protezione Categoria III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-BEN 14126 (barriera contro agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione contro contaminazione radioattiva)
Resistenza chimico, Liquido, Particolato, Antistatico, Acqua
Tipo di colletto con cappuccio
Certificazione/Conformità Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425Abbigliamento di protezione chimica, Categoria III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-BEN 14126 (barriera contro agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione contro contaminazione radioattiva)
N. di tasche None
Misura petto (sistema imperiale) 39-43 pollici
Misura petto (sistema metrico) 100 to 108 cm
Spessore 160 μm
Da utilizzare con (applicazione)  Le attività più rappresentative includono attività di pulizia industriale, installazioni petrolchimiche, operazioni di discarica e manutenzione.
Altezza (sistema metrico) 174 to 182 cm
Peso (sistema imperiale) 59 g/m2
Quantità 25 per scatola