Learn More
DuPont™ Tuta da lavoro con cappuccio in Tyvek™
Codice prodotto. 11833510 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
piccolo
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
pezzi 80
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11833510 Large pezzi 80
11703073 X-Large Pezzo
12322259 X-Large pezzi 20
11843510 X-Large pezzi 80
11833520 piccolo pezzi 80
11773063 piccolo Pezzo
12392249 piccolo pezzi 20
11843520 Medium pezzi 80
12302259 Medium pezzi 20
11793063 Large Pezzo
12312259 Large pezzi 20
11823520 2 X-Large pezzi 80
11713073 2 X-Large Pezzo
12332259 2 X-Large pezzi 20
12342259 3 X-Large pezzi 20
12623700 3 X-Large pezzi 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 11833510 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D13398948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00€
    854.97€ / pezzi 80
    Risparmia 235.03€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun DuPont™ Tyvek™@@@600@@@ Plus con calzini è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi e aerosol a base acquosa e offre un'eccellente barriera contro particolato e fibre sottili.
  • Tuta con cappuccio con calzini integrati e patta aggiuntiva per stivali al ginocchio.
  • Disponibile in bianco, nelle misure da S a XXXL.
  • Robusta ma leggera (<250 g per indumento).
  • La protezione adesiva per il mento consente una perfetta adesione della tuta alla maschera.
  • Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita.
  • Gli anelli elasticizzati per i pollici impediscono alle maniche di risalire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta
Size Large
Materiale HDPE
Colore Bianco
Monouso Sì
Stile vita Elasticizzazione
Stile della caviglia Elastici a tunnel, Calzini annessi, Patte per stivali
Stile polso Elastico
Stile collo Con cappuccio
Tipo di cappa Con cappuccio
Tipo di chiusura Zip con patta autoadesiva e protezione per il mento
Tipo di giuntura Con punti blu e ricoperte con nastro, Con rubinetto
Classe di protezione Categoria III, Tipo 4-B, 5-B e 6-B
Tipo di colletto Sottogola autoadesivo
Certificazione/Conformità Categoria III, tipo 4-B, 5-B e 6-B, EN 14126 (barriera agli agenti infettivi), EN 1073-2 (protezione da contaminazione radioattiva), (EN 1149-5)
Misura petto (sistema metrico) da 100 a 108 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per attività di manutenzione e smantellamento nell'industria nucleare, nel settore della produzione farmaceutica o nei laboratori di ricerca e biosicurezza, applicazioni mediche e esposizione a rischi biologici
Altezza (sistema metrico) da 174 a 182 cm
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.