Learn More
DuPont™ Tute modello industriale Tyvek™
Codice prodotto. 15381521 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15381521 medio pezzi 25
11371633 X-Large pezzi 25
11763073 X-Large pezzi 100
11971731 2 X-Large pezzi 25
11773073 2 X-Large pezzi 100
15391521 Large pezzi 25
11753073 Large pezzi 100
11743073 medio pezzi 100
11733073 piccolo pezzi 100
15371521 piccolo pezzi 25
11783073 3 X-Large pezzi 100
15301531 3 X-Large pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15381521 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D13395359
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.62€
    212.36€ / pezzi 25
    Risparmia 57.26€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Prodotte in materiale Dupont™ Tyvek™. Le tute per uso industriale in Tyvek™ sono dotate di trattamento antistatico su entrambi i versi.
  • With collar
  • Internal stitched seams
  • Zipper made of TYVEK™ with flap
  • Elastic cuffs, ankles and waist
  • Antistatic treatment
  • Category III, Type 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta
Size medio
Materiale HDPE
Colore Bianco
Stile vita Elasticizzato cucito
Stile della caviglia Elasticizzato
Stile polso Elastico
Stile collo Con collare
Tipo di chiusura Zip e patta
Tipo di giuntura Con punti interni
Classe di protezione Categoria III, tipo 5 e 6
Tipo di colletto Con collare
Certificazione/Conformità Categoria III, tipo 5 e 6, EN 1073-2 (protezione da contaminazione radioattiva), trattamento antistatico (EN 1149-5)
Misura petto (sistema metrico) 92 - 100 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni industriali
Altezza (sistema metrico) da 168 a 176 cm