Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Coverall with Shoe Covers
Composed of flash spun high-density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Coverall with Shoe Covers is permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols. Offers an excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1μ in size) and is ultra-low-linting.
Marca:  DuPont™ D14248016
Codice prodotto. 15501985
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Coverall with hood
  • White
  • Clean-processed and sterile
  • Stitched internal seams
  • Set sleeve design with elastication at wrists, ankles and face
  • Attached thumb loops
  • Zipper closure
  • Attached overshoes with slip-retardant soles
  • Not CE certified as chemical protective clothing