Learn More
DuPont™ Tuta in Tyvek™ IsoClean™ con copriscarpe
Codice prodotto. 15515859 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Codice prodotto. 15515859
Marca: DuPont™ D14248016
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun. La tuta con copriscarpe Dupont™ in Tyvek™ IsoClean™ è permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi e aerosol a base acquosa. Offre un'eccellente barriera contro particolato e fibre sottili (fino alle dimensioni di @@@1@@@μ) ed è a bassissimo rilascio di fibre.
Composed of flash spun high-density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Coverall with Shoe Covers is permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols. Offers an excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1μ in size) and is ultra-low-linting.
  • Tuta con cappuccio
  • Bianco
  • Sottoposta a trattamenti di pulizia e sterilizzata
  • Cuciture interne ribattute
  • Design della manica a giro con elastico su polsi, caviglie e volto
  • Con anelli per pollice
  • Chiusura a zip
  • Copriscarpe annesse con suole con bande antiscivolo
  • Non certificato CE come indumento protettivo contro le sostanze chimiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio con copriscarpe
Size 3 X-Large
Materiale Tyvek, HDPE con tecnologia flash spun
Colore Bianco
Monouso Sì
Ankle Style Elasticizzata
Stile polso Polsini con elastico
Stile collo Con cappuccio
Tipo di chiusura Chiusura anteriore a zip
Tipo di giuntura Cuciture interne ribattute
Sterilità Sterili
Classe di protezione Non certificato CE come indumento protettivo contro le sostanze chimiche
Resistenza Particolato, Liquido
Certificazione/Conformità Prodotta in camera sterile e sterilizzata con irradiazione gamma secondo SAL 10-6 (ISO 11137-1), rintracciabilità completa di tutti i capi sterilizzati con possibilità di certificato di sterilità, adatta all'uso in camere sterili GMP di Classe A/B (ISO Classe 5).
Certifications/Compliance (Europe) GMP class A/B
Descrizione Repellente per liquidi a base d'acqua e aerosol, eccellente barriera contro particolato e fibre sottili
Da utilizzare con (applicazione) Settori biotecnologico, farmaceutico, della produzione di dispositivi medicali e dell'elettronica, altri ambienti critici o controllati
Quantità 25/conf.