Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Sleeves
Codice prodotto. 15571975 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
:
Size: Universal
Codice prodotto. 15571975
Marca: DuPont™ D14246894
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Composed of flash spun high density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Gown is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibers down to 1μ in size.
  • White, universal size.
  • Tunnelled elastics
  • Bound seams: tightly sewn seam is covered with garment fabric to reinforce seam protection and reduce potential for liquid and particle penetration
• Note: this product is not CE certified as chemical protective clothing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Standard
Struttura Flash-spun HDPE
Product Type Controlled Environment Sleeves
Materiale HDPE
Colore White
Sterilità Non-sterile
Tipo di giuntura Bound
Stile polso Elastico
Modello IC501B
Da utilizzare con (applicazione) Biotech, Pharmaceutical, Medical Device Manufacturing and Electronics Industries, Other Critical or Controlled Environments
Certificazione/Conformità PPE Category 1
Lunghezza (sistema metrico) 45 cm