Learn More
DuPont™ Veste Tychem 2000 C
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Da Large a XXL
Da Small a Medium
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Lunghezza tibia
- Protezione anteriore con chiusura posteriore a stola
- Chiusura a velcro per il collo e lacci in vita
- Cuciture ribattute con nastro di rivestimento
- Giallo
- Il rivestimento a barriera polimerica offre la protezione di una barriera contro la permeazione per un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche e rischi biologici
Specifica
Specifica
| Size | Da Small a Medium |
| Sesso | Unisex |
| N. di tasche | None |
| Stile | Alla tibia, Chiusura posteriore a portafoglio con lacci |
| Product Type | Veste |
| Materiale | Substrato in Tyvek con rivestimento polimerico |
| Colore | Giallo |
| Tipo di chiusura | Wrap-around Waist Ties |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |