Learn More
DuPont™ Veste Tychem 2000 C
Codice prodotto. p-8010506 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
Da Large a XXL
Da Small a Medium
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12693680
Marca: DuPont™ D13984725
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Veste con lunghezza tibia con chiusura posteriore a portafoglio, chiusura a velcro per il collo e lacci in vita per una maggiore protezione delle parti del corpo più esposte a sostanze pericolose.
  • Lunghezza tibia
  • Protezione anteriore con chiusura posteriore a stola
  • Chiusura a velcro per il collo e lacci in vita
  • Cuciture ribattute con nastro di rivestimento
  • Giallo
  • Il rivestimento a barriera polimerica offre la protezione di una barriera contro la permeazione per un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche e rischi biologici
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Da Large a XXL
Sesso Unisex
N. di tasche None
Stile Alla tibia, Chiusura posteriore a portafoglio con lacci
Product Type Veste
Materiale Substrato in Tyvek con rivestimento polimerico
Colore Giallo
Tipo di chiusura Wrap-around Waist Ties
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Stile polso Polsino elasticizzato