Learn More
DuPont™ Tuta con cappuccio, bianca CHF7 Tyvek™
Codice prodotto. 15254191 Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15254191 3 X-Large Pezzo
11763113 3 X-Large pezzi 25
15204191 piccolo Pezzo
11753113 piccolo pezzi 25
15224191 medio Pezzo
11743113 medio pezzi 25
11713113 Large pezzi 25
15214191 Large Pezzo
11733113 2 X-Large pezzi 25
15244191 2 X-Large Pezzo
11723113 X-Large pezzi 25
15234191 X-Large Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15254191 Fornitore DuPont™ N. del fornitore D14529880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.32€
    10.87€ / pezzi 1
    Risparmia 2.45€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Un equilibrio ideale tra protezione, durata e comodità. Le tute da laboratorio con cappuccio DuPont™ Tyvek™ CHF@@@7@@@ sono robuste ma leggere, con cappuccio a @@@3@@@ pezzi e gherone per una migliore vestibilità.
  • Barriera eccellente per particolati fini e fibre
  • Rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
  • Zip in Tyvek con risvolto per maggiore protezione
  • In polietilene ad alta densità con tecnologia flash spun
  • Volto, polsini e caviglie con elastico, oltre a elastico incollato in vita
  • Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
  • Le applicazioni comprendono industria farmaceutica, laboratori, cosmesi, ottica ed elettronica
  • Le cuciture interne ribattute consentono di ridurre la contaminazione dall'interno verso l'esterno dell'indumento
  • Le sovrascarpe annesse sono costituite dello stesso materiale dell'indumento con un rivestimento antiscivolo per la suola
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tuta con cappuccio
Size 3 X-Large
Materiale Tessuto Tyvek™
Colore Bianco
Stile vita Elastico
Stile della caviglia Elastico
Stile polso Tubolare
Stile collo Con cappuccio
Tipo di cappa 3 pezzi
Tipo di chiusura Chiusura a zip, risvolto
Tipo di giuntura Cucito, Con rubinetto
Classe di protezione Categoria III, Tipo 5 e 6, EN 1073-2
Descrizione Chiusura a zip, risvolto, elastici per viso e polsini ripiegati
Misura petto (sistema metrico) Da 124 a 132 cm