Learn More
TZ9, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200096483
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16490028
Marca: Medchem Express HY18643
MedChemExpress TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme); inhibits MDA-MB-231 cell proliferation with IC50 of ∼6 uM.
TZ9 is a novel inhibitor of Rad6 ubiquitin conjugating enzyme(E2 enzyme)
Specifica
Materiale o nome chimico TZ9
Forma fisica Solid
CAS 1002789-86-7
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H14N6O4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 40 mg/mL (109.19 mM)
SMILES O=C(OCC1=NC(N)=NC(NC2=CC=CC=C2)=N1)C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 366.33
Peso formulazione 366.33
Percent Purity 99.26%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.