Learn More
uvex U-Chem 3100 Chemical Protection Gloves
Codice prodotto. 17240521 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
10 paia
Codice prodotto. 17240521
Marca: uvex 6096808
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gloves are constructed of nitrile butadiene rubber (NBR) with a cotton interlock liner, an additional coating for enhances grip capabilities when handling wet or oily objects.
  • Nitrile butadiene rubber (NBR) chemical protection gloves
  • An additional coating enhances grip capabilities when handling wet/oily objects
  • Ideal for a wide variety of applications that require mechanical protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Laboratory
Coating Material NBR
Colore Black
Latex Free
Materiale Nitrile
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 8
EN388 Standard 4121X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AJKLMO
Da utilizzare con (applicazione) Automotive, Chemical Handling, Metal Work, Mechanics, and Sand Blasting
Sesso Unisex
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Serie U-Chem 3100