Learn More
uvex U-Chem 3100 Chemical Protection Gloves
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
10 paia
Descrizione
- Nitrile butadiene rubber (NBR) chemical protection gloves
- An additional coating enhances grip capabilities when handling wet/oily objects
- Ideal for a wide variety of applications that require mechanical protection
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Laboratory |
| Coating Material | NBR |
| Colore | Black |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | 8 |
| EN388 Standard | 4121X |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | AJKLMO |
| Vedi altri risultati |