Learn More
uvex U-Fit Disposable NBR Protective Gloves
Codice prodotto. 15357142 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
8
10
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15357142
Marca: uvex 6059608
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thin, reliable NBR gloves feature a roughed glove surface for enhanced grip capabilities and provide reliable splash protection when handling chemicals such as acids, alkalis, solids, and aqueous salt solutions.
  • Thin, reliable NBR gloves enhanced grip capabilities due to the roughened palm surface
  • Splash protection when handling chemicals such as acids, alkalis, solids, or aqueous salt solutions
  • Silicone-free according to the impression test
  • Highly flexible with good tactile sensitivity
  • Very good mechanical strength
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue
Latex Free
Materiale NBR
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size 8
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES KPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection