Learn More
uvex U-Fit Lite Nitrile Chemical Protection Gloves
Codice prodotto. p-7236918 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15397142
Marca: uvex 6059709
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Uvex U-Fit Lite disposable safety gloves are extremly lightweight, while still providing good protection against dirt and oil. Gloves are touchscreen compatible and ideal for light precision assembly work.
  • Lightweight, durable disposable NBR gloves
  • Texturized fingertips for enhanced grip
  • Reliable spray protection when handling chemicals such as acids, alkalis, solids, or aqueous saline solutions
  • Silicone-free according to the imprint test
  • Touchscreen compatible
  • Food safe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accelerator Free Yes
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Smooth
Latex Free
Materiale Nitrile Rubber
Palm Thickness (Metric) 0.08 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Gloves
Size 9
Sterilità Non-sterile
EN ISO 374-1 Type C
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES K
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Quantità Box of 100
Serie U-Fit Lite
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm