Learn More
uvex U-Fit Strong N2000 Chemical Protection Gloves
Codice prodotto. 17210521 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17210521
Marca: uvex 6096209
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Reinforced, disposable nitrile rubber safety gloves provide protection against chemicals and splashes, with a high degree of mechanical resistance.
  • Reinforced, disposable nitrile rubber safety gloves
  • Textured fingertips for enhanced grip capabilities
  • Resistant to grease, mineral oils, and a wide variety of chemicals
  • Silicone-free according to imprint test
  • Ideal for cleaning, laboratory work, and the food industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Laboratory
Colore Blue
Monouso Single-use
Latex Free
Materiale Nitrile Rubber
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size Large
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLOPST
Da utilizzare con (applicazione) Chemical Handling, Cleaning, Food Industry, Laboratory Work, and Painting
Sesso Unisex
Serie U-Fit Strong N2000