missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
U0124, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Descrizione
Inactive analog of U0126 (Cat. No. 1144). Does not inhibit MEK at concentrations up to 100 μM. Used as a negative control.
Active Analog also available.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | U0124 |
| CAS | 108923-79-1 |
| Formula molecolare | C8H10N4S2 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 1,4-diamino-1,4-bismethylthio-butadien-2,3-dicarbonitril, chembl97858, bis amino methylthio methylene butanedinitrile, 2z,3z-2,3-bis amino methylsulfanyl methylidene butanedinitrile |
| InChI Key | LBQNBMSPTURKGS-KQQUZDAGSA-N |
| SMILES | CSC(=C(C#N)C(=C(N)SC)C#N)N |
| IUPAC Name | (2Z,3Z)-2,3-bis[amino(methylsulfanyl)methylidene]butanedinitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 226.316 |
| PubChem CID | 5842955 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto