missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ub-K63 Antibody (HWA4C4), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-00199C
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Ub-K63 Monoclonal specifically detects Ub-K63 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
| Ub-K63 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| The immunogen for this antibody is Ub-K63. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| HWA4C4 | |
| Western Blot | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| HWA4C4 reacts specifically with the isopeptide linkage region of lysine-63-linked polyubiquitin. It does not react with other forms of ubiquitin including ubiquitin monomer and lysine-48-linked chains. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto