Learn More
asecos™ Armadio di sicurezza sottobanco UB-S-90
Codice prodotto. 15944456 Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Door Style:
Sliding
Modello:
UB90.060.059.050.S
UB90.060.059.S
UB90.060.089.050.S
UB90.060.089.S
UB90.060.110.050.2S
UB90.060.110.050.S
UB90.060.110.2S
UB90.060.110.S
UB90.060.140.2S
UB90.080.059.060.S
UB90.080.110.060.2S
Peso (sistema metrico):
111 kg
123.30 kg
148 kg
150.50 kg
163 kg
180 kg
183.50 kg
193 kg
200.10 kg
244 kg
244.50 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
For indoor use only
Codice prodotto. 15944456
Marca: asecos™ 3042800135337
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For indoor use only
Per lo stoccaggio senza limitazioni di materiali infiammabili e aggressivi nelle aree di lavoro.
  • Robust construction and longevity: body made of powder-coated sheet steel
  • User-friendly: drawers remain open in any position, interior of drawers completely visible – access to all containers
  • Safe: drawers fitted with earthing wire incl. clamp as standard, seal welded sump, drawers are self-closing in the event of fire
  • No unauthorised use: drawers lockable with cylinder lock and locking state indicator (red/green)
  • Mobile: castors with plinth (optionally available), easy moving of the cabinet
  • Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 50) to a technical exhaust system
Warranty
Five years
Specifica
Certificazione/Conformità Fire resistance 90 minutes, type tested in accordance with EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 conformity, GS certified, CE compliant
Configurazione 2 x drawer (sheet steel powder-coated)
Profondità (sistema metrico) esterno 502 mm
Depth (Metric) Interior 382 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 382 x 979 x 520 mm
Dimensioni (P x L x A) 502 x 1102 x 600 mm
Door Style Sliding
Da utilizzare con (applicazione) Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
Altezza (sistema metrico) esterno 600 mm
Altezza (sistema metrico) interno 502 mm
Modello UB90.060.110.050.2S
N. di sportelli 2
Rivestimento superficiale Powder-coated plain
Peso (sistema metrico) 183.50 kg
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 1102 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 979 mm
Colore Light Gray
Materiale Steel
Product Type Safety Storage Cabinet (Under Bench)
Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.