Learn More
UBAC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene UBAC2
Concentrazione 0.46 mg/mL
Applicazioni Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16883665
Vedere i documenti
Proteintech
25122-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16873665
Vedere i documenti
Proteintech
25122-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
UBAC2
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q8NBM4, Q8R1K1
337867, 68889
UBAC2 Fusion Protein Ag19142
Primary
-20°C
UBAC2
0.46 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
PHGDHL1, UBA domain containing 2, UBAC2
UBAC2
IgG
Antigen Affinity Chromatography