Learn More
UBE2R2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | UBE2R2 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.25 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16892554
|
Proteintech
14077-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16882554
|
Proteintech
14077-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Protein kinase CK2 is a ubiquitous and pleiotropic Ser/Thr protein kinase involved in cell growth and transformation. This gene encodes a protein similar to the E2 ubiquitin conjugating enzyme UBC3/CDC34. Studies suggest that CK2-dependent phosphorylation of this ubiquitin-conjugating enzyme functions by regulating beta-TrCP substrate recognition and induces its interaction with beta-TrCP, enhancing beta-catenin degradation.Specifica
| UBE2R2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Q6ZWZ2, Q712K3 | |
| 54926, 67615, 689226 | |
| UBE2R2 Fusion Protein Ag5202 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| UBE2R2 |
| 0.25 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CDC34B, UBC3B, UBE2R2, Ubiquitin carrier protein R2, Ubiquitin protein ligase R2 | |
| UBE2R2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |