missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ UCLA GP130 2

Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
UCLA GP130 2 is a gp130 agonist. Protects against NMDA-induced toxicity in primary hippocampal neurons in vitro. Increases STAT3 phosphorylation in SH-SY5Y cells. Brain penetrant.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(4-Fluorophenyl)-4-phenyl-2-thiazolamine |
| CAS | 339303-87-6 |
| Quantità | 10 mg |
| Formula molecolare | C15H11FN2S |
| Peso formulazione | 270.32 |
| Purezza | 98% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto