Learn More
VELP Scientifica™ UDK 159 Analizzatore Kjeldahl Automatico
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
2200 W at 230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
UDK 159 produce risultati estremamente accurati e riproducibili di Azoto Totale Kjeldahl TKN, Proteine, azoto ammoniacale, azoto nitrico (Devarda), TVBN, solfiti, fenoli, acidi volatili, cianuri e contenuto alcolico. La soluzione ideale per laboratori che gestiscono un elevato numero di campioni giornalieri.
- Efficienza massimizzata grazie alla distillazione e titolazione eseguite in simultanea
- Risultati rapidi grazie alla titolazione online e al calcolo automatico dei risultati
- Massima accuratezza e precisione dei risultati grazie al titolatore colorimetrico integrato con buretta ad alta precisione
- Impostazione veloce e aggiunta automatica di acido borico, acqua, idrossido di sodio
- Regolazione della potenza del generatore di vapore dal 10% al 100% per la massima versatilità applicativa
- Esclusivo condensatore in titanio e generatore di vapore brevettato
- Aspirazione automatica dei residui dal titolatore e dal provettone
- Operazioni smart grazie all'interfaccia utente estremamente intuitiva
- Riduzione del contatto con agenti chimici per la massima sicurezza degli operatori
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di accessori
- Connessioni: 2 USB (mouse, stampante, pen drive; adattatore Wi-Fi); Ethernet (Pc, VELP Ermes Cloud Platform)
Specifica
Specifica
| Requisiti elettrici | 2200 W at 230 V |
| Tensione | 230 V |
| Include | Test tubes Ø 42 x 300 mm (A00001080) Collecting flask 250 mL (10001106) Pincer for test tubes (10000247) |
| Altezza (sistema metrico) | 780 mm |
| Amperaggio | 15 A |
| Tipo | Kjeldahl Distillation Unit |
| Materiale | Corrosion-resistant technopolymer |
| Peso (sistema metrico) | 31 kg |
| Certificazione/Conformità | CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC |
| Dimensioni (L x P x A) | 416 x 385 x 780 mm |
| Vedi altri risultati |