Learn More
VELP Scientifica™ UDK 169 Analizzatore Kjeldahl Automatico con Autocampionatore AutoKjel
Codice prodotto. 17302151 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Requisiti elettrici:
2200 W at 230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17302151
Marca: VELP Scientifica™ S30200165
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Sistema automatico di distillazione e titolazione con autocampionatore per la determinazione di azoto proteico Kjeldahl, azoto non proteico (NPN), acidi volatili e altri analiti. L'autocampionatore garantisce un'elevata produttività, massima flessibilità e funzionamento autonomo.
UDK 169 con autocampionatore AutoKjel produce risultati estremamente accurati e riproducibili di Azoto Totale Kjeldahl TKN, Proteine, azoto ammoniacale, azoto nitrico (Devarda), TVBN, solfiti, fenoli, acidi volatili, cianuri e contenuto alcolico. La soluzione ideale per laboratori che gestiscono un elevato numero di campioni giornalieri.
L'UDK 169 in combinazione con l'autocampionatore AutoKjel è un sistema ad alta produttività in grado di processare autonomamente i provettoni con i campioni, trasferiti dal carosello all'analizzatore Kjeldahl UDK 169 in modo completamente automatico.
  • Efficienza massimizzata grazie alla distillazione e titolazione eseguite in simultanea
  • Risultati rapidi grazie alla titolazione online e al calcolo automatico dei risultati
  • Massima accuratezza e precisione dei risultati grazie al titolatore colorimetrico integrato con buretta ad alta precisione
  • Impostazione veloce e aggiunta automatica di acido borico, acqua, idrossido di sodio
  • Regolazione della potenza del generatore di vapore dal 10% al 100% per la massima versatilità applicativa
  • Esclusivo condensatore in titanio e generatore di vapore brevettato
  • Aspirazione automatica dei residui dal titolatore e dal provettone
  • Operazioni smart grazie all'interfaccia utente estremamente intuitiva
  • Riduzione del contatto con agenti chimici per la massima sicurezza degli operatori
  • Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di accessori
  • Connessioni: 2 USB (bilancia, lettore barcode, mouse, stampante, pen drive; adattatore Wi-Fi); Ethernet (Pc, VELP Ermes Cloud Platform); RS232 (autocampionatore)
Specifica
Requisiti elettrici 2200 W at 230 V
Tensione 230 V
Include 24-position (250 mL test tube) carousel 250 mL test tubes (24 pcs.) Charge & discharge tubes with sensor Tanks (two 20 L, one 10 L, one 5 L) Kit to upgrade UDK 169
Altezza (sistema metrico) 1730 mm
Amperaggio 15 A
Tipo Kjeldahl Distillation Unit
Materiale Corrosion-resistant technopolymer
Peso (sistema metrico) 31 kg
Certificazione/Conformità CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC
Dimensioni (L x P x A) 640 x 830 x 1730 mm
Modello UDK 169 Distiller with Kjeldahl Autosampler
Autoclavabile Not Autoclavable
Frequenza 50/60 Hz