Learn More
VELP Scientifica™ UDK 169 Analizzatore Kjeldahl Automatico con Autocampionatore AutoKjel
Sfoglia Tutto Velp ProdottiDescrizione
UDK 169 con autocampionatore AutoKjel produce risultati estremamente accurati e riproducibili di Azoto Totale Kjeldahl TKN, Proteine, azoto ammoniacale, azoto nitrico (Devarda), TVBN, solfiti, fenoli, acidi volatili, cianuri e contenuto alcolico. La soluzione ideale per laboratori che gestiscono un elevato numero di campioni giornalieri.
L'UDK 169 può essere utilizzato in combinazione con l'autocampionatore AutoKjel, per un sistema ad alta produttività in grado di processare autonomamente i provettoni con i campioni, trasferiti dal carosello all'analizzatore Kjeldahl UDK 169 in modo completamente automatico.
- Efficienza massimizzata grazie alla distillazione e titolazione eseguite in simultanea
- Risultati rapidi grazie alla titolazione online e al calcolo automatico dei risultati
- Massima accuratezza e precisione dei risultati grazie al titolatore colorimetrico integrato con buretta ad alta precisione
- Impostazione veloce e aggiunta automatica di acido borico, acqua, idrossido di sodio
- Regolazione della potenza del generatore di vapore dal 10% al 100% per la massima versatilità applicativa
- Esclusivo condensatore in titanio e generatore di vapore brevettato
- Aspirazione automatica dei residui dal titolatore e dal provettone
- Operazioni smart grazie all'interfaccia utente estremamente intuitiva
- Riduzione del contatto con agenti chimici per la massima sicurezza degli operatori
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di accessori
- Connessioni: 2 USB (bilancia, lettore barcode, mouse, stampante, pen drive; adattatore Wi-Fi); Ethernet (Pc, VELP Ermes Cloud Platform); RS232 (autocampionatore)
Specifica
Specifica
| Requisiti elettrici | 2200 W at 230 V |
| Tensione | 230 V |
| Include | Test tubes Ø 42 x 300 mm (A00001080) Collecting flask 250 mL (10001106) Pincer for test tubes (10000247) |
| Altezza (sistema metrico) | 780 mm |
| Amperaggio | 15 A |
| Tipo | Kjeldahl Distillation Unit |
| Materiale | Corrosion-resistant technopolymer |
| Peso (sistema metrico) | 31 kg |
| Certificazione/Conformità | CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC |
| Dimensioni (L x P x A) | 416 x 385 x 780 mm |
| Vedi altri risultati |