Learn More
Brady™ UHF RFID On-metal Labels
Codice prodotto. 17485993
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 17485993
Marca: Brady™ 309087
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
UHF RFID on-metal label is a high performing and incredibly versatile label recommended for tagging on-metal, liquids, plastic, and other typically hard-to-read products and surfaces.
  • Common uses include health and beauty, beverages and snacks, miscellaneous item level consumables, and on-metal applications
  • Polyester tag face material, with chip bonded to aluminum antenna using anisotropic conductive film adhesive
  • Suitable for thermal transfer printing, including RFID encoding
  • Labels are outside wound and 100% inspected, with 500 good RFID labels per roll with bad tags marked
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Materiale Polyethylene
Print Technology Thermal Transfer
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) RFID Labeling, Healthcare and Hospital Labeling, Laboratory Labeling, Food and Beverage Process Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sato CL4NX Plus Industrial Label Printer, Zebra ZT411 Industrial Label Printer
Etichette per riga 1
Quantità 500 Labels
Temperature Range (Metric) -80°C to +120°C
Spessore (sistema metrico) 0.74 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema metrico) 64 mm
Altezza (sistema metrico) 6 mm
Alternate Part Number THT-UHF-PET-64x6