Learn More
Wesbart™ ULT Freezer Storage Bin
Click to view available options
Dimensioni esterne (L x P x A):
560 x 140 x 280 mm
560 x 145 x 235 mm
560 x 280 x 290 mm
610 x 180 x 220 mm
610 x 180 x 240 mm
650 x 205 x 220 mm
680 x 280 x 280 mm
685 x 280 x 280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Storage bins for ULT upright freezers
- For storage of loose items
- All bins are supplied with a handle or hand grip and label holder.
Specifications
Specifications
| Tipo | Storage Bin |
| Da utilizzare con (applicazione) | Keeping Loose Items Safe Within a Freezer |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Freezer |
| Include | Handle on One End and a Label Holder |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 680 x 280 x 280 mm |
| Altezza (sistema metrico) esterno | 280 mm |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 280 mm |
| Peso (sistema metrico) | 0.8 kg |