Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opaco multiuso con adesivo ultra-aggressivo
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 1 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 1 in.
1 x 1.5 in.
1.5 x 1.5 in.
1.9 x 3 in.
1.9 x 4 in.
2 x 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
12.7 mm
19.05 mm
25.4 mm
38.1 mm
48.26 mm
50.8 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
- Il poliestere ultra-aggressivo (B-489) con adesivo permanente è ideale per l'etichettatura di prodotti e l'identificazione generale in applicazioni commerciali e industriali.
- Prodotto perfetto per l'applicazione su superfici lisce e molto irregolari in interni, tra cui metallo e plastiche a bassa energia superficiale
- Il poliestere bianco opaco ha un adesivo a base gomma permanente ed è stampabile a trasferimento termico
- UL Approved; CSA Accepted
- Temperatura di utilizzo da -40 a 120°C (da -40 a 248°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized |
| Tipo di adesivo | Permanent Rubber |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |