Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opaco multiuso con adesivo ultra-aggressivo
Codice prodotto. 17891359
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 1 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 1 in.
1 x 1.5 in.
1.5 x 1.5 in.
1.9 x 3 in.
1.9 x 4 in.
2 x 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
12.7 mm
19.05 mm
25.4 mm
38.1 mm
48.26 mm
50.8 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17891359
Marca: Brady™ 173743
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il poliestere ultra-aggressivo (B-489) con adesivo permanente è ideale per l’etichettatura di prodotti e l’identificazione generale in applicazioni commerciali e industriali.
  • Prodotto perfetto per l'applicazione su superfici lisce e molto irregolari in interni, tra cui metallo e plastiche a bassa energia superficiale
  • Il poliestere bianco opaco ha un adesivo a base gomma permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 120°C (da -40 a 248°F)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Rubber
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 250 Labels
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +248°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0051 in.
Spessore (sistema metrico) 0.1295 mm
Dimensions (LxW) 1 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Alternate Part Number M6-19-489