Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opaco metallizzato con adesivo ultra-aggressivo
Codice prodotto. 17851629
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 1 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 1 in.
1 x 1.5 in.
1.5 x 1.5 in.
1.9 x 3 in.
1.9 x 4 in.
2 x 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
12.7 mm
19.05 mm
25.4 mm
38.1 mm
48.26 mm
50.8 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17851629
Marca: Brady™ 173718
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il poliestere metallizzato ultra-aggressivo (B-486) è ideale per targhe seriali/di identificazione che utilizzano codici a barre, caratteri alfanumerici, simboli grafici e logo e richiedono qualità elevata come quella offerta dalla targa recante il nome della ditta costruttrice.
  • Il materiale grigio chiaro opaco ha un adesivo a base gomma permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • Studiato per garantire un'adesione elevata a metalli irregolari, superfici verniciate a polvere e plastiche a bassa energia superficiale
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 120°C (da -40 a 248°F)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Rubber
Rivestimento None
Colore Gray
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +248°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0038 in.
Spessore (sistema metrico) 0.142 mm
Dimensions (LxW) 0.375 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-16-486