Learn More
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300
Click to view available options
Colore:
Blue
Transparent
White
Dimensioni (L x P):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Disposable, multi-layered contamination control mat
- Designed to help protect clean areas where cleanliness and hygiene are critical factors
- Peel off one layer to expose the next
- Lay onto any clean surface, no edging or holding frame required
- Anti-microbial additive stops the growth of micro-organisms
- Numbered sheets provide control and assists quality assurance audits
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 115 x 90 cm |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Contamination control |
| Quantità | 40 Sheets/Mat, 6 Mats/Cs. |
| Rivestimento superficiale | Pressure Sensitive Adhesive (PSA) |
| Colore | White |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 46 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 115 cm |
| Tipo | Entrance Mat |
| Larghezza (sistema imperiale) | 36 in. |
| Vedi altri risultati |