Learn More
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300
Codice prodotto. 17178690
Click to view available options
Colore:
Blue
Transparent
White
Dimensioni (L x P):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 17178690
Marca: 3M™ Nomad™ 7100050743
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A disposable, dust collecting floor mat that consists of 40 sheets coated with a pressure sensitive adhesive. The high tack surface removes dust and small particles from shoe soles and trolley wheels.
  • Disposable, multi-layered contamination control mat
  • Designed to help protect clean areas where cleanliness and hygiene are critical factors
  • Peel off one layer to expose the next
  • Lay onto any clean surface, no edging or holding frame required
  • Anti-microbial additive stops the growth of micro-organisms
  • Numbered sheets provide control and assists quality assurance audits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 115 x 60 cm
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Contamination control
Quantità 40 Sheets/Mat, 6 Mats/Cs.
Rivestimento superficiale Pressure Sensitive Adhesive (PSA)
Colore Transparent
Lunghezza (sistema imperiale) 46 in.
Lunghezza (sistema metrico) 115 cm
Tipo Entrance Mat
Larghezza (sistema imperiale) 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 60 cm