Learn More
3M™ Ultra Durable Floor Marking Tape 971
Codice prodotto. 17217790
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Orange
Red
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 17217790
Marca: 3M™ 7010300943
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ultra Durable Floor Marking Tape 971
  • Excellent abrasion resistance
  • Withstands lifting from forklift traffic
  • Bright colors for high visibility
  • Resists moisture and many chemicals
  • Sticks on contact and stays where you put it
  • Promotes clean removal without solvents and scraping
  • Available in a variety of colours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 51 mm x 33 m
Lunghezza (sistema metrico) 32.9 m
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Colore Yellow