Learn More
3M™ Ultra Durable Floor Marking Tape 971
Ultra Durable Floor Marking Tape 971
Marca:  3M™ 7010337213
Codice prodotto. 17227790
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Excellent abrasion resistance
  • Withstands lifting from forklift traffic
  • Bright colors for high visibility
  • Resists moisture and many chemicals
  • Sticks on contact and stays where you put it
  • Promotes clean removal without solvents and scraping
  • Available in a variety of colours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
51 mm x 33 m
32.9 m
50.8 mm