Learn More
Brady™ Etichette in poliimmide ambra opaco ultraresistenti al calore
Codice prodotto. 17841689
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.125 x 1.5 in.
0.2 x 0.65 in.
0.25 x 0.25 in.
0.25 x 0.9 in.
0.25 x 1.25 in.
0.25 x 1.5 in.
0.25 x 2 in.
0.275 x 0.5 in.
0.375 x 0.375 in.
0.375 x 1 in.
0.4 x 0.4 in.
0.5 x 1 in.
0.75 x 0.25 in.
1 x 0.375 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
3.18 mm
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
12.7 mm
19.05 mm
25.4 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
pezzi 750
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (LxW) Da utilizzare con (apparecchiatura) Altezza (sistema metrico) Forma unitSize
17841689 0.125 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 3.18 mm Rectangle pezzi 750
17858344 0.25 x 0.9 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.35 mm Rectangle pezzi 750
17848154 0.25 x 0.25 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.35 mm Square pezzi 750
17801419 0.25 x 1.25 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.35 mm Rectangle pezzi 750
17858154 0.25 x 2 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.35 mm Rectangle pezzi 100
17848234 0.25 x 1.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.35 mm Rectangle pezzi 750
17858144 0.275 x 0.5 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 6.99 mm Rectangle pezzi 750
17848304 0.2 x 0.65 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 5.08 mm Rectangle pezzi 750
17898864 0.25 x 0.9 in. M710, BMP71 6.35 mm Rectangle pezzi 750
17869224 0.25 x 1.5 in. M710, BMP71 6.35 mm Rectangle pezzi 750
17848314 0.2 x 0.65 in. M710, BMP71 5.08 mm Rectangle pezzi 750
17888754 0.375 x 1 in. M710, BMP71 9.53 mm Rectangle pezzi 500
17868354 0.375 x 0.375 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 9.53 mm Square pezzi 500
17808244 0.4 x 0.4 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 10.16 mm Square pezzi 500
17828264 0.5 x 1 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 12.7 mm Rectangle pezzi 500
17829044 0.5 x 1 in. M710, BMP71 12.7 mm Rectangle pezzi 500
17811679 0.75 x 0.25 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 19.05 mm Rectangle pezzi 750
17841539 1 x 0.375 in. M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) 25.4 mm Rectangle pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Codice prodotto. 17841689 Fornitore Brady™ N. del fornitore 173779
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il poliimmide ambra per alte temperature con adesivo ultraresistente è perfettamente adatto a protocolli di lavaggio estremi e detergenti chimici usati nella produzione di schede elettroniche.
  • Resiste a vari cicli di lavaggi aggressivi per l'etichettatura pre-processo di schede e componenti elettronici
  • Resiste a temperature estreme fino a 300°C (572°F)
  • Prodotto conforme ai requisiti MIL-STD-202G metodo 215K e SAE AS81531 Marcatura di materiali elettrici isolanti se usato con nastri serie R4300
  • Resiste al processo di saldatura su entrambi i lati delle schede elettroniche
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore Amber
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 750 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +572°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +300°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0044 in.
Spessore (sistema metrico) 0.112 mm
Dimensions (LxW) 0.125 x 1.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.125 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Altezza (sistema metrico) 3.18 mm
Alternate Part Number M6-27-724