Learn More
Brady™ Etichette in poliimmide ambra opaco ultraresistenti al calore
Codice prodotto. p-7250857
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.125 x 1.5 in.
0.2 x 0.65 in.
0.25 x 0.25 in.
0.25 x 0.9 in.
0.25 x 1.25 in.
0.25 x 1.5 in.
0.25 x 2 in.
0.275 x 0.5 in.
0.375 x 0.375 in.
0.375 x 1 in.
0.4 x 0.4 in.
0.5 x 1 in.
0.75 x 0.25 in.
1 x 0.375 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
3.18 mm
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
12.7 mm
19.05 mm
25.4 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
pezzi 750
Codice prodotto. 17841689
Marca: Brady™ 173779
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il poliimmide ambra per alte temperature con adesivo ultraresistente è perfettamente adatto a protocolli di lavaggio estremi e detergenti chimici usati nella produzione di schede elettroniche.
  • Resiste a vari cicli di lavaggi aggressivi per l'etichettatura pre-processo di schede e componenti elettronici
  • Resiste a temperature estreme fino a 300°C (572°F)
  • Prodotto conforme ai requisiti MIL-STD-202G metodo 215K e SAE AS81531 Marcatura di materiali elettrici isolanti se usato con nastri serie R4300
  • Resiste al processo di saldatura su entrambi i lati delle schede elettroniche
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore Amber
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 750 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +572°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +300°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0044 in.
Spessore (sistema metrico) 0.112 mm
Dimensions (LxW) 0.125 x 1.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.125 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Altezza (sistema metrico) 3.18 mm
Alternate Part Number M6-27-724