Learn More
Corning™ Fiasche a bassissima adesione
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.5 ml
22.5 ml
Area di coltura:
75 cm2
Forma:
Rettangolare
Triangolare
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Descrizione
- 25 to 75 cm2 available growth area
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Ultra-Low Attachment surface features a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment and minimizes protein absorption, enzyme activation, and cellular activation
- Surface is non-cytotoxic, biologically inert, and nondegradable
- Lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic
Order Info
Sterilizzati mediante radiazione gamma, con certificazione di apirogenicità
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 0.25 oz. |
| Colore chiusura | Arancione |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 7.5 ml |
| Materiale | Polistirene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per pipettaggio o recupero delle cellule |
| Stile collo | Inclinato |
| N. per custodia | 24/Cs. |
| N. per confezione | 6/Pk. |
| Forma | Rettangolare |
| Vedi altri risultati |
Non testato quanto a endotossine.