Learn More
Corning™ Fiasche a bassissima adesione
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3139527 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.5 ml
22.5 ml
Area di coltura:
75 cm2
Forma:
Rettangolare
Triangolare
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 10710114
Marca: Corning™ 3815
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Caratterizzate da uno strato di idrogel a legame covalente che riduce al minimo l'adesione cellulare, l'assorbimento delle proteine e l'attivazione cellulare. Le fiasche a bassissima adesione Corning™ hanno una forma ergonomica con numero di spigoli ridotto, per un miglior raschiamento delle cellule e l'uso con una pipetta di dimensioni maggiori.
  • 25 to 75 cm2 available growth area
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Ultra-Low Attachment surface features a covalently bound hydrogel layer that effectively inhibits cellular attachment and minimizes protein absorption, enzyme activation, and cellular activation
  • Surface is non-cytotoxic, biologically inert, and nondegradable
  • Lot numbers for ease in traceability
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
Order Info
Sterilizzati mediante radiazione gamma, con certificazione di apirogenicità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.25 oz.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 7.5 ml
Materiale Polistirene
Da utilizzare con (applicazione) Per pipettaggio o recupero delle cellule
Stile collo Inclinato
N. per custodia 24/Cs.
N. per confezione 6/Pk.
Forma Rettangolare
Rivestimento superficiale Bassissima adesione
Graduated
Sterilità
Forma del fondo Rectangular
Tipo di chiusura Vented
Area di coltura
Non testato quanto a endotossine.