Learn More
OHAUS™ Ultra Multi-Purpose Clamps
Codice prodotto. 15782299 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
0 to 103 mm
0 to 23 mm
0 to 32 mm
0 to 50 mm
0 to 70 mm
0 to 72 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15782299
Marca: OHAUS™ 30392254
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
OHAUS™ Ultra Multi-Purpose Clamps are designed to securely grip and position a variety of laboratory glassware.
  • Extension arms with a 360° rotation allow placement of apparatus at various distances from lab-frame without compromising experiment integrity
  • Swivel and fixed position clamps hold apparatus near the lab-frame or stand, and have a built-in integral holder for attaching to lab-frames or apparatus
  • Available as single or dual-adjust in nickel-plated zinc or stainless steel
  • Non-slip vinyl sleeves, and fiberglass covers for temperatures above 100°C (included with all 2 and 3-prong clamps)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Multi-purpose Clamp
Materiale Nickel-plated
Include Non-slip vinyl sleeves and fiberglass covers
Descrizione Clamp, Multi Purpose, CLM-ULTRA3SZS
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.38 in.
Lunghezza (sistema imperiale) braccio 4.000 in.
Lunghezza (sistema metrico) 162 mm
Lunghezza (sistema metrico) braccio 102 mm
Size Small
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura 0 to 23 mm
Jaw Type 3-Prong Single Adjust